579602
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid
97%
Synonim(y):
(R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +104°, c = 1 in chloroform
mp
48-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3