Merck
577812
Sigma-Aldrich
2,3′-Bithiophene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
60-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1csc(c1)-c2ccsc2
InChI
1S/C8H6S2/c1-2-8(10-4-1)7-3-5-9-6-7/h1-6H
Klucz InChI
ILQGHVXNYGLZSR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcin Dąbrowski et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(9), 9265-9276 (2019-02-05)
We present an improved approach for the preparation of highly selective and homogeneous molecular cavities in molecularly imprinted polymers (MIPs) via the combination of surface imprinting and semi-covalent imprinting. Toward that, first, a colloidal crystal mold was prepared via the
Produkty
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.