Merck
575844
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedinitropalladium(II)
99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
Pd[(NO2)2](NH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
230 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3