Merck
575526
Sigma-Aldrich
(Z)-3-Hexenyl-3-boronic acid catechol ester
97%
Synonim(y):
2-(cis-1-Ethyl-1-butenyl)benzo[1,3,2]dioxaborole, 2-[cis-1-Ethyl-1-butenyl]-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5250 (lit.)
tw
249-250 °C (lit.)
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C=C(/CC)b1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C12H15BO2/c1-3-7-10(4-2)13-14-11-8-5-6-9-12(11)15-13/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
Klucz InChI
UESZEZBDXVOEDP-JXMROGBWSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves