Merck
575070
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Lu2O12S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lutetium
ciąg SMILES
[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
GJENVQFRSQOLAE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3