Merck
574139
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-6-1-2-7(8(13)5-6)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
Klucz InChI
LYDQZIXGFBEQKT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)