Merck
573523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
96%
Synonim(y):
4-Bromo-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
103-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
Klucz InChI
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3