Merck
568333
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloro-4-ethoxybenzoate
97%
Synonim(y):
3-Chloro-4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OC6H3ClCO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
49-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OCC)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-10-6-5-8(7-9(10)12)11(13)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
KZVDUPODUCECJJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3