56420
4(3H)-Pyrimidinone
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Pyrimidinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (NT)
Postać
solid
mp
163-167 °C
166-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C=CNC=N1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
Klucz InChI
DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3