Merck
561940
Sigma-Aldrich
(3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
66-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)