Merck
56194
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphthalonitrile
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
4-Hydroxybenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
Beilstein:
2718847
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
Postać
solid
mp
~218 °C
ciąg SMILES
Oc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3,11H
Klucz InChI
FTVOPKROFUTOKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young-Keun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2745-2756 (2009-03-31)
We have synthesized soluble TiOPc derivatives containing alkoxy groups for use as additives in dye-sensitized solar cells (DSSCs). The DSSC devices containing these TiOPc derivatives exhibited short-circuit current densities of 8.49~10.04 mA/cm(2) and power conversion efficiencies of 2.73~3.62 % under