Merck
560448
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxyphenethylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
kontrola substancji
USDEA Schedule I
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5320 (lit.)
tw
261-262 °C (lit.)
gęstość
1.178 g/mL
ciąg SMILES
COc1cccc(CCN)c1OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-5-3-4-8(6-7-11)10(9)13-2/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
Klucz InChI
XKBUFTXNLBWTFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-Dimethoxyphenethylamine is identified as one of the components in bamboo (Phyllostachys pubescens) plant extract by gas chromatographic- mass spectrometric analysis. 1-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-nitroethene undergoes reduction reaction with lithium aluminum hydride (LiAlH4) in the presence of dry tetrahydrofuran to yield 2,3-dimethoxyphenethylamine.
Zastosowanie
2,3-Dimethoxyphenethylamine may be used in the synthesis of N-(2,3-dimethoxyphenethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide and N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-phenyl acetamide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas chromatography-mass spectrometry analysis and chemical composition of the bamboo-carbonized liquid.
Bilehal D, et al.
Food Analytical Methods, 5(1), 109-112 (2012)
Tetramethoxydibenzoquinolizinium salts. Preparation and antileukemic activity of some positional and structural isomers of coralyne.
Zee-Cheng RKY and Cheng CC.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(7), 882-886 (1976)
Chen-Yuan Kuo et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(3), 1271-1277 (2008-10-15)
A series of phenoxyisoquinolines, N-phenoxyethyl-1-(2-nitrophenyl)-1,2,3,4-THIQs 3a-3d, N-phenoxyethyl-1-benzyl-1,2,3,4-THIQ 3e, N-phenoxyethyl-1-(2-aminophenyl)-1,2,3,4-THIQs 5f-5i, N-phenoxyethyl-1-(2-phenoxyethylaminophenyl)-1,2,3,4-THIQs 5f'-5i', have been synthesized and tested in isolated rat vas deferens alpha-adrenoreceptors. Comparison of pA2 values for these compounds in the presence of phenylephrine confirms that alpha(1)-adrenoceptor blocking activity