Merck
55761
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-500 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonim(y):
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
zakres etykietowania
~1.1 mmol/g loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
200-500 mesh
grupa funkcyjna
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3