Merck
555878
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(dimethyl)silane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2SiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
tw
82-83 °C (lit.)
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2)3-4/h5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BHLKIZCNPYDMOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup