Merck
555614
Sigma-Aldrich
2,8-Dichloroquinoline
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
105-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)12-9(6)7/h1-5H
Klucz InChI
VAXOCTXTVIVOQE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,8-Dichloroquinoline can be synthesized from the reaction between 8-chloroquinoline-N-oxide and phosphoryl trichloride.
Zastosowanie
2,8-Dichloroquinoline may be used in the neat synthesis of 8-chloro-2-(thiophen-2-ylsulfanyl)quinolone. It may also be used in the preparation of 2-methyl-4-[-2′-(8′-chloroquinolyl)]-but-3-yn-2-ol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of n-chloroquinolines and n-ethynylquinolines (n= 2, 4, 8): homo and heterocoupling reactions.
Rodriguez JG, et al.
Tetrahedron, 61(38), 9042-9051 (2005)
Catalyst-Free Preparation of Heterocyclic Thienyl Sulfides.
Barrett K, et al.
Synthetic Communications, 45(24), 2857-2860 (2015)