Merck
549126
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5050 (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1snnc1C
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-4(2)7-8-11-5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
AHPXTXGCMLOXGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate is a bioactive nitrogen-containing heterocycle.
Zastosowanie
Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate may be used in the preparation of following compounds with potent fungicidal activity:
  • 1,2,3-thiadiazole bearing hydrazone derivatives
  • 2-(4′-methyl-1′,2′,3′-thiadiazol)-5-substituted-1,3,4-oxadiazole derivatives
  • 1,2,3-thiadiazole bearing 1,2,4-triazole derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhijin Fan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(10), 4279-4286 (2009-05-27)
Elicitors provide a broad spectrum of systemic acquired resistance by altering the physical and physiological status of the host plants and, therefore, are among the most successful directions in modern pesticide development for plant protection. To develop a novel elicitor
Microwave assisted synthesis, antifungal activity and DFT theoretical study of some novel 1, 2, 4-triazole derivatives containing the 1, 2, 3-thiadiazole moiety.
Sun NB, et al.
Molecules (Basel), 18(10), 12725-12739 (2013)
Synthesis of tetrazole containing 1, 2, 3-thiadiazole derivatives via U-4CR and their anti-TMV activity.
Wang SX, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 24(10), 889-892 (2013)
Microwave synthesis and biological activity of hydrazone derivatives containing 1, 2, 3-thiadiazole.
Liu XH, et al.
Asian Journal of Chemistry, 23(9), 4064-4064 (2011)