Merck
548022
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
tw
273-274 °C (lit.)
gęstość
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F3N2O5/c8-7(9,10)17-6-2-1-4(11(13)14)3-5(6)12(15)16/h1-3H
Klucz InChI
KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
349.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
176.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter