Merck
543160
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3CCO2CH2C≡CCH2N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4560 (lit.)
tw
217-218 °C (lit.)
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne [4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl acetate] can be obtained by employing propargyl alcohol and bisamine as starting reactants.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aminomethylation of acetylene alcohols and their esters with gem-diamines catalyzed by complexes of d-transition and rare-earth metals
Shaibakova MG, et al.
Russ. J. Org. Chem., 47.2, 161-167 (2011)