Merck
537241
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-Fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
46-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Klucz InChI
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.7 °C - closed cup