531359
Fmoc-Glycine, polymer-bound on Wang resin
extent of labeling: 1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Polecane produkty
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
zakres etykietowania
1.0 mmol/g loading
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
P=S.Cc1ccc(COc2ccc(COC(=O)CNC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)cc2)cc1
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)
Klucz InChI
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3