Merck
529656
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Hg(ClO4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.49 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.998% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
ciąg SMILES
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3