Merck
529443
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cobaltous oxide
About This Item
Wzór liniowy:
CoO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
Klucz InChI
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cobalt(II) oxide (CoO) can be used as a catalytic material in the form of nanorods in oxygen-evolution reaction (OER) and photocatalytic hydrogen evolution (PHE).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Engineering surface atomic structure of single-crystal cobalt (II) oxide nanorods for superior electrocatalysis
Ling T, et al.
Nature Communications, 7(1), 1-8 (2016)
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)
Produkty
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Zobacz wszystko