Merck
526959
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonim(y):
(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17F3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
98-102 °C (lit.)
λmaks.
237 nm
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17S.CHF3O3S/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
AWOATHYNVXCSGP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3