Merck
523496
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
72-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
iodo
ciąg SMILES
OCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Iodobenzyl alcohol is a benzyl alcohol derivative.
Zastosowanie
4-Iodobenzyl alcohol may be used in the preparation of:
  • S-(4-Iodobenzyl) thioacetate
  • S-(4-iodobenzyl) thiobenzoate
  • fatty acid 4-iodobenzyl esters (FAIBEs)
  • (4-trimethylsilylethynylphenyl)methanol
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ferrocenyl Oligo (phenylene-vinylene) Thiols for the Construction of Self-Assembled Monolayers.
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 25, 4035-4042 (2007)
Huong T Pham et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(7), 805-815 (2013-03-16)
Both traditional electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry have demonstrated limitations in the unambiguous identification of fatty acids. In the former case, high electron energies lead to extensive dissociation of the radical cations from which little specific structural
Synthesis of a triblock copolymer containing a diacetylene group and its use for preparation of carbon nanodots.
Kim BJ, et al.
Macromolecular Research, 16(2), 103-107 (2008)
Daley R.
Organic Chemistry, 513-513 null