Merck
523151
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
97%
Wybierz wielkość
5 G
439,00 zł
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
439,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
104-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
SAFSVELFSYQXOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunyan Du et al.
The Journal of organic chemistry, 74(19), 7322-7327 (2009-08-29)
Two asymmetrically substituted dicyanovinyl heterotetracenes are synthesized and characterized. Single-crystal X-ray diffractions indicate both intermolecular hydrogen bonds and pi-stacking existing in the solid-state structures. The solvatochromic behaviors of the two heterotetracenes were investigated in a variety of solvents. Both experimental
Synthesis and characterization of a conjugated polymer with stable radicals in the side groups.
Swoboda P, et al.
Macromolecules, 28(12), 4255-4259 (1995)
Jian-Bo Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(5), 744-746 (2011-11-29)
A novel fluorescent probe for gold ions (Au(3+)/Au(+)) is reported through blocking photoinduced electron transfer, in which a boron dipyrromethene (Bodipy) derivative reveals high selectivity and sensitivity in a gold-catalyzed intramolecular hydroamination, and is successfully applied to fluorescence imaging of