Merck
521701
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalimide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
196.5-199.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
Klucz InChI
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3