Merck
521116
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,4-dimethylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H3(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5410 (lit.)
tw
193-194 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
Klucz InChI
UNUIVBVNLZPXCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Energy-Transfer Properties of a [2.2] Paracyclophane-Based Through-Space Dimer.
Morisaki Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(52), 17715-17718 (2013)
Iron-Catalyzed Dioxygenation of Alkenes and Terminal Alkynes by using (Diacetoxyiodo) benzene as Oxidant.
Srinivas BTV, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(16-17), 3587-3596 (2015)