Merck
519626
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methoxy-2,5-dimethylbenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OCH3)(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
34-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-5-9(11-3)7(2)4-8(6)10/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
YSSZMKUHFOKNPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of soluble phenyl-substituted poly (p-phenylenevinylenes) with a low content of structural defects.
Johansson DM, et al.
Macromolecules, 35(13), 4997-5003 (2002)
Synthesis of poly (2-methoxy-5-methyl-1, 4-phenylenevinylene) and its poly (1, 4-phenylenevinylene) copolymers: electrical and third-order nonlinear optical properties.
Lee JI, et al.
Macromolecules, 28(13), 4675-4680 (1995)