Merck
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-nitrobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
82-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)