515221
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid
97%
About This Item
Próba
97%
mp
325 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6N2O6S/c7-4-1-3(15(12,13)14)2-5(6(4)9)8(10)11/h1-2,9H,7H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
RHPXYZMDLOJTFF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges