Merck
498599
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2ZnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cccc(C[Zn]Cl)c1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SAXKTIUVDSJVLU-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup