496707
Poly(vinylidene chloride-co-acrylonitrile)
average Mn ~80,000, average Mw ~150,000
Synonim(y):
Acrylonitrile-vinylidene chloride polymer, Acrylonitrile-vinylidene copolymer, Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile), Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile) copolymer, Polyacrylonitrile-vinylidene chloride copolymer, Vinylidene chloride-acrylonitrile polymer
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn ~80,000
average Mw ~150,000
temp. przejścia
Tg 50 °C
gęstość
1.6 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClC(Cl)=C.C=CC#N
InChI
1S/C3H3N.C2H2Cl2/c1-2-3-4;1-2(3)4/h2H,1H2;1H2
Klucz InChI
QLUXVUVEVXYICG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3