Merck
496243
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
226 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
VNHPWTGETWKSLP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-2-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)