Merck
492477
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
DL-Phenylalanine-β-13C
Wybierz wielkość
250 MG
2390,00 zł
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NC([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)