Merck
488321
Sigma-Aldrich
Butane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH213CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
2.11 (vs air)
ciśnienie pary
51.6 psi ( 37.7 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
temp. samozapłonu
761 °F
tw
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
Klucz InChI
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Standard 100 mL quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Informacje prawne
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3