Merck
486620
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(V) dimer
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30Cr2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4CO.2Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;4*1-2;;/h2*1-5H3;;;;;;
Klucz InChI
DYOFVXQOZUEOEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges