Merck
483540
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2-Methoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
144-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki couplings
  • Copper catalyzed arylation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3