Merck
483141
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylsilane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2SiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter