Merck
478830
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromophenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
81-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(N=C=O)c(Br)c1
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3