Merck
478172
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
47-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(9)2-3-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup