Merck
47702
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-L-glutamic acid 1-allyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.43
Beilstein:
5460531
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥99.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −20.0±2°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
118-122 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3