Merck
473960
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-1,2-propanediol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.11
Beilstein:
1719122
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −28±1°, c = 4 in 5 M HCl
zanieczyszczenia
<0.5 mol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
tw
117-119 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m0/s1
Klucz InChI
KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
(S)-3-Amino-1,2-propanediol-borate system can be used for the enantioseparation of monosaccharides, derivatized with either 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PMP) or 8-aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonate (ANT) by chiral ligand-exchange capillary electrophoresis (CE).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chiral resolution of monosaccharides as 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone derivatives by ligand-exchange CE using borate anion as a central ion of the chiral selector.
Kodama S, et al.
Electrophoresis, 27(23), 4730-4734 (2006)
Simultaneous chiral resolution of monosaccharides as 8-aminonaphthalene-1, 3, 6-trisulfonate derivatives by ligand-exchange CE using borate as a central ion of the chiral selector.
Kodama S, et al.
Electrophoresis, 28(21), 3930-3933 (2007)