Merck
473553
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridyl)piperazine dihydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
95%
mp
273-276 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccn2
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)