Merck
473456
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Wzór liniowy:
Mo(NCCH3)3(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
mp
90 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)