Merck
470104
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
169-171 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
Klucz InChI
BSNNYLYELGBSBA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid is a p-difluoromethoxy substituted benzoic acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthetic Applications of Difluorocarbene I. The Preparation of Some Aryl Difluoromethyl Ethers, Thioethers and Sulphones.
De Cat A, et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 74(5-6), 270-280 (1965)