Merck
469084
Sigma-Aldrich
DAB-Am-32, Polypropylenimine dotriacontaamine Dendrimer, Generation 4.0
volume 5,054 Å3
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3513.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 3,514
pojemność
5,054 Å3
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
lepkość
2.5 poise(50 °C)(lit.)
temp. przejścia
Tg −87 °C
rozpuszczalność
methanol and water: soluble
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
Postać fizyczna
Contains 32 primary amino groups.
Informacje prawne
DSM product
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)