Merck
465275
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
216-222 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Klucz InChI
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3