Merck
463248
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~460
Synonim(y):
Laureth-6 carboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mn ~460
zanieczyszczenia
≤1 wt. % NaCl
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Klucz InChI
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Anionic surfactant.
Shampoos and encapsulated bath products.
Cechy i korzyści
Mild, non-irritating surfactant.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves