Merck
458589
Sigma-Aldrich
Isonicotinic anhydride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
113-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(OC(=O)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-11(9-1-5-13-6-2-9)17-12(16)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
Klucz InChI
ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New synthesis of the antitumor 6H-pyrido [4, 3-b] carbazole alkaloid ellipticine.
Kano S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(14), 2979-2981 (1981)
François Darrouzain et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(1), 228-232 (2006-01-13)
Two hydrophobic parameters (logkw-C18 and logkw-IAM, respectively) of a huperzine A series were extrapolated by high performance liquid chromatography (HPLC) using both C18 and immobilised artificial membrane (IAM) columns. A mathematical correlation between C18 and IAM hydrophobic parameters was completed
Preparation of Nicotinic and Isonicotinic Anhydride.
Schrecker AW and Maury PB.
Journal of the American Chemical Society, 76(22), 5803-5803 (1954)