Merck
441015
Sigma-Aldrich
Dimethyl (4R,5R)-1,3,2-dioxathiolane-4,5-dicarboxylate 2,2-dioxide
97%
Synonim(y):
(−)-Dimethyl 2,3-O-sulfonyl-L-tartrate, Dimethyl L-tartrate cycl-sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −73°, c = 2 in chloroform
mp
68-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O8S/c1-11-5(7)3-4(6(8)12-2)14-15(9,10)13-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Klucz InChI
YZPCWPMIVKWDOZ-QWWZWVQMSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3